Learn More
Endothall Standard from Endothall Monohydrate, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15648205 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 15648205
Marca: SPEX Certiprep 5481A
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Endothal Monohydrate62059-43-22000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Endothall (from Endothall Monohydrate)
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 62059-43-2, 67-56-1
CAS min. % 0.2, 99.8
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.2, 99.8
Metodi For US EPA Method 548.1
Nomi componenti o analita Endothal
Formula molecolare C8H12O6
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key RHLALKDQINFLPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2C(C(C1O2)C(=O)O)C(=O)O.O
Elemento Endothal
IUPAC Name 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid;hydrate
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 204.178
PubChem CID 23615703
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Endothall Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only