Learn More
Methohexital 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Codice prodotto. 30457460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457460 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457460 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP1347.0001
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methohexital
CAS 151-83-7
Nomi componenti o analita Methohexital
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H18 N2 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Methohexital
InChI Formula InChI=1S/C14H18N2O3/c1-5-7-8-10(3)14(9-6-2)11(17)15-13(19)16(4)12(14)18/h6,10H,2,5,9H2,1,3-4H3,(H,15,17,19)
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES CCC#CC(C)C1(CC=C)C(=O)NC(=O)N(C)C1=O
IUPAC Name 5-hex-3-yn-2-yl-1-methyl-5-prop-2-enyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 262.3
Quantità 1 mL
Peso formulazione 262.1317 g/mol