Learn More
Methotrexate disodium salt, 98.5%
Codice prodotto. 15467689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467689 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15467689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66364.MD
Methotrexate disodium salt, CAS # 7413-34-5, is the sodium salt of methotrexate that shows antineoplastic, antirheumatic, dermatologic, and immunosuppressive activities. | CAS: 7413-34-5 | C20H20N8Na2O5 | 498.411 g/mol
Inhibits the metabolism of folic acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Methotrexate disodium salt is an organic sodium salt derived from methotrexate with antineoplastic, antirheumatic, dermatologic, and immunosuppressive activities
• It acts as an enzyme inhibitor of dihydrofolate reductase
• It binds to and inhibits purine nucleotide and thymidylate synthesis, leading to the inhibition of DNA and RNA synthesis. Because of this mechanism of action, the methotrexate disodium salt is defined as a nucleic acid synthesis inhibitor
Application
• Methotrexate disodium salt is a folic acid antagonist with the ability to inhibit folic acid metabolism
• In vitro studies demonstrated that methotrexate disodium salt has potent activity against pyrimethamine-resistant Plasmodium vivax malaria parasites
• This compound has been used in chimeric polymersomes in order to investigate its effect in lung tumor xenografts in mice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methotrexate disodium salt
CAS 7413-34-5
Colore Yellow
Punti di ebollizione 823°C
Formula molecolare C20H20N8Na2O5
Numero MDL MFCD00274560
Quantità 250 mg
Numero UN UN2811
Sensibilità Hygroscopic
Sinonimo methotrexate disodium salt, sodium methotrexate, ledertrexate, methotrexate sodium, mtx disodium, methotrexate disodium, unii-3ig1e710zn, trexall, mexate, methotrexate lpf
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key DASQOOZCTWOQPA-GXKRWWSZSA-L
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioate
Molecular Weight (g/mol) 498.411
PubChem CID 11329481
ChEBI CHEBI:50679
Peso formulazione 498.4
Percent Purity 98.5%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methotrexate disodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamate