Descrizione
Prepare oximes of steroids and ketoacids prior to silylation with the Thermo Scientific™ Methoxamine (MOX) Reagent. It prevents the formation of multiple derivatives when enols are present during silylation, thereby ensuring optimal quantitation. The reagent is a 2% solution of methoxyamine–hydrogen chloride in pyridine.
- 2% methoxyamine·HCl (M.W. 83.51) in pyridine
- Prevents formation of multiple derivatives when enols are present during silylation
- Supplied in amber Thermo Scientific Hypo-Vial Sample Storage Vial with septum and crimp top
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Preparazione di ossimi di steroidi e cheotacidi |
| Rischi | Corrosivo, infiammabile |
| Concentrazione standard | 95 - 98, 1 - 3% |
| Conservazione | 2 - 8 °C |
| Quantità | 10 mL |
| Componenti standard | Piridina, cloruro di metossiammonio |
Sicurezza e movimentazione
- MOX Reagent, 10 mL
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Pyridine