Learn More
Methoxsalen, LoGiCal
Codice prodotto. 30457833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457833 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457833 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0555.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xanthotoxin
CAS 298-81-7
Nomi componenti o analita Xanthotoxin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H8 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso
InChI Formula InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
IUPAC Name 9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 216.19
Quantità 10 mg
Peso formulazione 216.0423 g/mol