Learn More
Methoxsalen, MedChemExpress
Descrizione
Methoxsalen (8-Methoxypsoralen) is a potent tricyclic furocoumarin suicide inhibitor of CYP (cytochrome P-450), is an agent used to treat psoriasis, eczema, vitiligo and some cutaneous Lymphomas in conjunction with exposing the skin to sunlight.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methoxsalen |
| CAS | 298-81-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H8O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 8-Methoxypsoralen Xanthotoxin 8-MOP |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (231.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1OC(C(C=C1)=C2)=C(OC)C3=C2C=CO3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.19 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only