Learn More
R&D Systems™ Methoxy-X04
Codice prodotto. 30001688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001688 10 mg 10mg
30001526 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001688 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4920/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    300.30€ / 10mg
    Risparmia 17.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Fluorescent amyloid β detector; brain penetrant
Methoxy-X04 is a fluorescent amyloid β (Aβ) probe for the detection and quantification of plaques, tangles and cerebrovascular amyloid. Methoxy-X04 Displays high in vitro binding affinity (Ki = 26.8 nM); binds selectively to fibrillar β-sheet deposits. Methoxy-X04 is a derivative of Congo Red (Cat. No. 5167). Methoxy-X04 can be used for in vivo Aβ plaque labeling. Methoxy-X04 co-localizes with CD68+ phagosomes in plaque-associated Iba1+ microglia; and it labels molecularly distinct plaque-associated microglia populations. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 863918-78-9
Formula molecolare C23H20O3
Specifica
Materiale o nome chimico Methoxy-X04
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 344.4
Purezza >98%
Peso molecolare 344.41