Learn More
Methoxyacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30474718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474718 5 g 5g
30470143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30474718 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2255755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-45-6
Formula molecolare C3 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Sinonimo Acetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, methoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methoxyacetic acid, Methoxyacetic acid, Methoxyethanoic acid, NSC 7300
IUPAC Name 2-methoxyacetic acid
SMILES COCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methoxyacetic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Peso formulazione 90.0317