Learn More
Methoxyacetone, 96%
Codice prodotto. 10711071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10711071 10 g Bottiglia in vetro 10g
10495745 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10711071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175730100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5878-19-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5878-19-3
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00008768
InChI Key CUZLJOLBIRPEFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxyacetone, methoxy-2-propanone, 2-propanone, 1-methoxy, 1-methoxy-2-propanone, 1-methoxyacetone, methoxyaceton, methoxymethyl methyl ketone, methoxy acetone, ch3coch2och3
PubChem CID 22172
IUPAC Name 1-methoxypropan-2-one
SMILES COCC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methoxyacetone
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2COCH3
Indice di rifrazione 1.3970 to 1.3990
Quantità 10 g
Beilstein 01, 822
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methoxyacetone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.