Learn More
Methoxyacetonitrile, 98%
Codice prodotto. 10686470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686470 100 g Bottiglia in vetro 100g
10431610 5 g Bottiglia in vetro 5g
10332500 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10686470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125661000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1738-36-9 | C3H5NO | 71.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1738-36-9
Formula molecolare C3H5NO
Molecular Weight (g/mol) 71.08
Numero MDL MFCD00001892
InChI Key QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74442
IUPAC Name 2-methoxyacetonitrile
SMILES COCC#N
Specifications
Materiale o nome chimico Methoxyacetonitrile
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C to 119.0°C (731.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2CN
Indice di rifrazione 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589nm)
Quantità 100 g
Beilstein 03,242
Fieser 05,436
Gravità specifica 0.95
Sinonimo methoxyacetonitrile, acetonitrile, methoxy, acetonitrile, 2-methoxy, ncch2och3, 2-methoxy acetonitrile, 2-methoxy-acetonitrile, acetonitrile,2-methoxy, intermediates-zcf02294, acmc-209e7f
Peso formulazione 71.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methoxyacetonitrile
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.