Descrizione
- Also used to make O-methyl oximes from aldehydes, or ketones.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methoxyamine Hydrochloride |
| Punto di fusione | 300°F to 304°F (decomposes) |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble |
| Peso formulazione | 83.52 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.