Learn More
Methoxychlor
Codice prodotto. 15465999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465999 25 g 25g
15455999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15465999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63839.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Molecule with estrogenic activity | CAS: 72-43-5 | C16H15Cl3O2 | 345.644 g/mol
Molecule with estrogenic activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-43-5
Formula molecolare C16H15Cl3O2
Molecular Weight (g/mol) 345.644
Numero MDL MFCD00000803
InChI Key IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
PubChem CID 4115
ChEBI CHEBI:6842
IUPAC Name 1-methoxy-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]benzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methoxychlor
Punto di fusione 87°C
Colore White
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 2057367
Indice di Merck 14,5990
Peso formulazione 345.65
Forma fisica Crystalline Powder