Learn More
[(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane, TRC
Codice prodotto. 30467927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467927 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM263000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico [(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane
CAS 100045-83-8
Formula molecolare C15H34O2Sn
Quantità 500 mg
Sinonimo (Methoxymethoxymethyl)tributyltin, Tributyl[(methoxymethoxy)methyl]stannane
InChI Formula InChI=1S/3C4H9.C3H7O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-4-3-5-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3H2,2H3;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)COCOC
IUPAC Name tributyl(methoxymethoxymethyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 365.14
Peso formulazione 366.1581