Learn More
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride, 98+%
Descrizione
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride is used as a phase transfer catalyst and in the synthesis of taxol-A fragment. It is widely used in the synthesis of pharmaceutical product cephalotaxine, which is used as an antiviral and antitumor agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride is used as a phase transfer catalyst and in the synthesis of taxol-A fragment. It is widely used in the synthesis of pharmaceutical product cephalotaxine, which is used as an antiviral and antitumor agent.
Solubility
Soluble in methanol and chloroform. It decomposes in water.
Notes
Hygroscopic . Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride |
| Punto di fusione | ∼190°C (decomposition) |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 924215 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Informazioni di solubilità | Soluble in methanol and chloroform. It decomposes in water. |
| Peso formulazione | 342.81 |
| Percent Purity | ≥98% |
Seguridad y manipulación
- (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.