Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (±)-α-Methoxyphenylacetic acid |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | C6H5CH(OCH3)COOH |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2209197 |
| Sinonimo | methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid |
| SMILES | COC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1 |
| Peso formulazione | 166.17g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (T) |