Learn More
Methoxypivalonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methoxypivalonitrile |
| CAS | 99705-29-0 |
| Formula molecolare | C6 H11 N O |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3 |
| SMILES | COCC(C)(C)C#N |
| IUPAC Name | 3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 113.16 |
| Peso formulazione | 113.0841 |