Learn More
Methoxytributyltin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methoxytributyltin |
| CAS | 1067-52-3 |
| Formula molecolare | C13H30OSn |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | TributylmethoxytinTributylmethoxy StannaneNSC 202857Tributyltin Methoxide |
| InChI Formula | InChI=1S/3C4H9.CH3O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;/q;;;-1;+1 |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
| IUPAC Name | tributyl(methoxy)stannane |
| Molecular Weight (g/mol) | 321.09 |
| Peso formulazione | 322.1319 |