Learn More
Methoxytrimethylsilane, 96+%
Codice prodotto. 10514304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10514304 100 g Bottiglia in vetro 100g
10084863 25 g Bottiglia in vetro 25g
10207903 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10514304 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392471000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1825-61-2
Formula molecolare C4H12OSi
Molecular Weight (g/mol) 104.22
Numero MDL MFCD00008344,MFCD03458977
InChI Key POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
PubChem CID 15771
IUPAC Name methoxy(trimethyl)silane
SMILES CO[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methoxytrimethylsilane
Colore Colorless
Densità 0.7560g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 57.0°C
Punto d'infiammabilità −11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H3COSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589nm)
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.756
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 104.22
Percent Purity 96+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methoxytrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.