Learn More
Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate, 98%
Codice prodotto. 11361016 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11361016 5 g 5g
10724312 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361016 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415000050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4928-88-5 | C4H5N3O2 | 127.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4928-88-5
Formula molecolare C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.1
InChI Key QMPFMODFBNEYJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735089
IUPAC Name methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
Punto di fusione 190.0°C to 191.0°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Sinonimo methyl 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methylester, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, methyl ester, 1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl1,2,4-triazole-3-carboxylate, acmc-20a2ir, 5-carbomethoxy-1,2,4-triazole
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.