Specifications
| Materiale o nome chimico | Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.03g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C8H12O2 |
| Formula lineare | C6H9CO2CH3 |
| Indice di rifrazione | 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589nm) |
| Quantità | 25 g |
| Show More |