Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 70°C (13.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 17°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 88% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4470 to 1.452 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents |
| Show More |