Learn More
Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, 90%
Codice prodotto. 10671642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10671642 5 g Bottiglia in vetro 5g
10071831 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10671642 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 302110050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 33689-29-1 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33689-29-1
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD02093884
InChI Key KPJWVJURYXOHOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 2733178
IUPAC Name methyl 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1(O)CC1
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Colore Yellow
Punti di ebollizione 70°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.452
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 116
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid