Learn More
Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Codice prodotto. 11945001 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11945001 5 g Bottiglia in vetro 5g
11925001 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11945001 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428470050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 948-03-8 | C12H10O3 | 202.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 948-03-8
Formula molecolare C12H10O3
Molecular Weight (g/mol) 202.21
InChI Key HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, methyl ester, acmc-20akjf, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, methyl=1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-carbomethoxynaphthalene, methyl 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylate
PubChem CID 70358
IUPAC Name methyl 1-hydroxynaphthalene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Punto di fusione 76°C to 80°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.21
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.