Learn More
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10681845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10681845 10 g Amber Glass Bottle 10g
10350993 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10681845 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03622EA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 17289-19-9
Formula molecolare C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.142
Numero MDL MFCD02179561
InChI Key KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
PubChem CID 2773510
IUPAC Name methyl 1-methylimidazole-4-carboxylate
SMILES CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%