Learn More
Methyl 1H-indazole-6-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15485717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
15485717 1 g 1g
15495717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15485717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32933.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Methyl 1H-indazole-6-carboxylate is used in organic synthesis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170487-40-8
Formula molecolare C9H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 176.175
Numero MDL MFCD07371612
InChI Key TUSICEWIXLMXEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester, methyl indazole-6-carboxylate, indazole-6-carboxylic acid methyl ester, 6-1h indazole carboxylic acid methyl ester, 1h-indazole-6-carboxylic acid, methyl ester, pubchem18064, methyl indazole-6carboxylate, ksc494o4p, methyl-1h-indazole-6-carboxylate, 2h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 286535
IUPAC Name methyl 1H-indazole-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=NN2
Tekniske data
Materiale o nome chimico Methyl 1H-indazole-6-carboxylate
Punto di fusione 142°C to 144°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.