Learn More
Methyl 1H-Pyrrole-2-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30476981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476981 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476981 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3291051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 1H-Pyrrole-2-carboxylate
CAS 1193-62-0
Formula molecolare C6H7NO2
Quantità 1 g
Sinonimo Pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-Methoxycarbonylpyrrole, Methyl 2-pyrrylcarboxylate, Methyl pyrrole-2-carboxylate, NSC 48131, α-Carbomethoxypyrrole
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc[nH]1
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Peso formulazione 125.0477