Learn More
methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1h-pyrazol-5-yl]benzoate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10632315 5 g Amber Glass Bottle 5g
10555754 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10632315 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62122DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 898289-62-8
Formula molecolare C13H11F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 284.238
Numero MDL MFCD09879929
InChI Key VBXXEOGWKRJBBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoate, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoate, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzoic acid methyl ester, 5-2-methoxycarbonyl phenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzoic acid,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 24229663
IUPAC Name methyl 2-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]benzoate
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 284.24
Percent Purity 90%