Learn More
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate, 97%
Codice prodotto. 15470086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15470086 25 g 25g
15419487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15470086 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52745.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 680-15-9 | C3H3F3O4S | 192.108 g/mol
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is a useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides. It is also broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is a useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides. It is also broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 680-15-9
Formula molecolare C3H3F3O4S
Molecular Weight (g/mol) 192.108
Numero MDL MFCD00144316
InChI Key GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, methylfluorosulphonyldifluoroacetate, methyl difluoro fluorosulfonyl acetate, methyl fluorosulfonyldifluoroacetate, methyl fluorosulphonyl difluoro acetate, methyl fluorosulphonyldifluoroacetate, methyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, fluorosulfonyldifluoroacetic acid methyl ester, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetic acid methyl ester, difluoro fluorosulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 547667
IUPAC Name methyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetate
SMILES COC(=O)C(F)(F)S(=O)(=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Densità 1.509
Punti di ebollizione 117°C to 118°C
Punto d'infiammabilità 47°C (117°F)
Formula lineare FSO2CF2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.351
Quantità 25 g
Numero UN UN2920
Beilstein 1812896
Peso formulazione 192.11
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate