Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.0400g/mL |
| Punti di ebollizione | 177°C to 178°C |
| Punto d'infiammabilità | 76°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HOCH2C(CH3)2CO2CH3 |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.