Learn More
Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate, TRC
Codice prodotto. 30475295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475295 50 mg 50mg
30472640 100 mg 100mg
30474904 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30475295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM21899850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26131-32-8
Formula molecolare C10H3O4F17
Molecular Weight (g/mol) 510.1
Sinonimo Perfluoro-2,5-Dimethyl-3,6-Dioxanonanoic Acid Methyl Ester
IUPAC Name methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propanoate
SMILES COC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H3F17O4/c1-29-2(28)3(11,6(15,16)17)30-10(26,27)5(14,8(21,22)23)31-9(24,25)4(12,13)7(18,19)20/h1H3
Peso formulazione 509.976