Learn More
Methyl 2,3-O-Isopropylidene-Beta-D-ribofuranoside, TRC
Codice prodotto. 30475706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475706 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3146005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
CAS 4099-85-8
Formula molecolare C9 H16 O5
Quantità 5 g
Sinonimo Capecitabine Impurity 32
InChI Formula InChI=1S/C9H16O5/c1-9(2)13-6-5(4-10)12-8(11-3)7(6)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
IUPAC Name [(3aR,4R,6R,6aR)-4-methoxy-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 204.22
Peso formulazione 204.0998