Learn More
Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate, 98%
Codice prodotto. 11425053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425053 100 g 100g
11405053 5 g 5g
11415053 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11425053 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12305.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3147-39-5 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3147-39-5
Formula molecolare C8H8O5
Molecular Weight (g/mol) 184.147
Numero MDL MFCD00013969
InChI Key AQDIJIAUYXOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76600
IUPAC Name methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Punto di fusione 175°C to 179°C
Quantità 100 g
Beilstein 2837819
Sinonimo benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, methyl ester, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-20akj4, benzoic acid,2,4,6-trihydroxy-, methyl ester
Peso formulazione 184.15
Percent Purity 98%