Learn More
methyl 2,4-dichlorothiazole-5-carboxylate, TRC
Codice prodotto. 30475601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475601 25 mg 25mg
30472190 50 mg 50mg
30465069 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30475601 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM34304325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 861708-66-9
Formula molecolare C5H3NO2SCl2
Molecular Weight (g/mol) 212.05
IUPAC Name methyl 2,4-dichloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)c1sc(Cl)nc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico methyl 2,4-dichlorothiazole-5-carboxylate
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H3Cl2NO2S/c1-10-4(9)2-3(6)8-5(7)11-2/h1H3
Peso formulazione 210.9262