Learn More
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate, 97%
Codice prodotto. 10794733 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10794733 5 g Bottiglia in vetro 5g
10275410 25 g Bottiglia in vetro 25g
10606524 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10794733 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126730050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2150-47-2
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00002276
InChI Key IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
IUPAC Name methyl 2,4-dihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2, 4-dihydroxybenzoate
Punto di fusione 116°C to 121°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3CO2CH3
Quantità 5 g
Beilstein 10,I,178
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.