Learn More
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate |
Densità | 1.1940g/mL |
Punti di ebollizione | 294°C to 296°C |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | (CH30)2C6H3CO2CH3 |
Quantità | 5 g |
Gravità specifica | 1.194 |
Sinonimo | 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester |