Learn More
methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10631755 1 g Amber Glass Bottle 1g
10346972 10 g Amber Glass Bottle 10g
10438704 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10631755 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW06433DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61566-34-5
Formula molecolare C14H20O2
Molecular Weight (g/mol) 220.312
InChI Key YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ibuprofen methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propanoate, motrin methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propionate, methyl 2-4-2-methylpropyl phenyl propanoate, 2-4-isobutylphenyl propionic acid methyl ester, racemic ibuprofen methyl ester, s-+-ibuprofen methyl ester, 2r/s-2-4-isobutylphenyl-propionic acid methyl ester, benzeneacetic acid,, a-methyl-4-2-methylpropyl-,methyl ester
PubChem CID 109101
IUPAC Name methyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 220.31
Percent Purity 97%