Learn More
Methyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate, 98%
Codice prodotto. 11337995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337995 5 g 5g
11327995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337995 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08118.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 145129-54-0 | C6H4Cl2O2S | 211.056 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145129-54-0
Formula molecolare C6H4Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 211.056
Numero MDL MFCD00051763
InChI Key VCXPHMKCDRPIDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acmc-1c2sm, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate, methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate #, methyl 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carboxylate, 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2,5-dichloro-, methyl ester
PubChem CID 518961
IUPAC Name methyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Punti di ebollizione 74°C to 75°C (0.6 mmHg)
Indice di rifrazione 1.563
Quantità 5 g
Peso formulazione 211.07
Percent Purity 98%