Learn More
Methyl 2,5-Dihydroxybenzoate, TRC
Codice prodotto. 30473061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473061 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473061 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3019001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2,5-Dihydroxybenzoate
CAS 2150-46-1
Formula molecolare C8H8O4
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 2-Methoxycarbonyl-1,4-Benzenediol, Methoxycarbonylhydroquinone, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, Methyl Gentisate, NSC 618316
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(O)ccc1O
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.0423