Learn More
Methyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10570743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10570743 1 g 1g
10315162 10 g 10g
10255424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10570743 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00004DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Identificatori chimici
CAS 69687-80-5
Formula molecolare C8H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 153.181
Numero MDL MFCD00203859
InChI Key OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_008495, acmc-1b2uc, 2,5-dimethyl,4-carbomethoxy pyrrole, 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,2,5-dimethyl-,methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester
PubChem CID 592729
IUPAC Name methyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 153.18
Percent Purity 95%