Learn More
Methyl 2,6-dichlorophenylacetate, 99%
Codice prodotto. 10058811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10058811 25 g Bottiglia in vetro 25g
10384442 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10058811 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351070250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 54551-83-6 | C9H8Cl2O2 | 219.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54551-83-6
Formula molecolare C9H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 219.07
Numero MDL MFCD00191640
InChI Key FCWRUYPZZJPCCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2,6-dichlorophenylacetate, methyl 2-2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichlorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid,2,6-dichloro-, methyl ester, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, acmc-209lhf, methyl2,6-dichlorophenylacetate, guanfacine methyl ester impurity, methyl 2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichloro-phenylacetic acid methyl ester
PubChem CID 2734107
IUPAC Name methyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
SMILES COC(=O)CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2, 6-dichlorophenylacetate
Nota nome 99%
Colore Colorless
Densità 1.3300g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5400 to 1.542
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.33
Peso formulazione 219.07
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2,6-dichlorophenylacetate