Learn More
Methyl 2,6-difluorobenzoate, 97%
Codice prodotto. 11327975
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11327975
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08063.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13671-00-6 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13671-00-6
Formula molecolare C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.131
Numero MDL MFCD00051778
InChI Key QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518798
IUPAC Name methyl 2,6-difluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC=C1F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2,6-difluorobenzoate
Densità 1.281
Punti di ebollizione 203°C to 204°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Indice di rifrazione 1.476
Quantità 5 g
Beilstein 1948618
Sinonimo 2,6-difluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-, methyl ester, acmc-1bxyv, ksc494g7r, methyl2,6-difluorobenzoate, methyl 2,6-difluorobenzoate, 2,6-difluorobenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl-1,3-difluorobenzene
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 97%