Learn More
Methyl 2,6-dihydroxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813540
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2150-45-0
C8H8O4
168.15
MFCD00059619
WCQZCKUNZVMBDC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,6-dihydroxy-, methyl ester, .gamma.-resorcylic acid, methyl ester, acmc-209fl9, 2-methoxycarbonyl resorcinol, methyl 2,6-dihydroxy benzoate, gamma-resorcylic acid methyl ester, methyl 2,6-dihydroxybenzoate, methyl-2,6-dihydroxybenzoate, 2-methoxycarbonyl benzene-1,3-diol
519869
methyl 2,6-dihydroxybenzoate
COC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
2150-45-0
C8H8O4
168.15
MFCD00059619
WCQZCKUNZVMBDC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,6-dihydroxy-, methyl ester, .gamma.-resorcylic acid, methyl ester, acmc-209fl9, 2-methoxycarbonyl resorcinol, methyl 2,6-dihydroxy benzoate, gamma-resorcylic acid methyl ester, methyl 2,6-dihydroxybenzoate, methyl-2,6-dihydroxybenzoate, 2-methoxycarbonyl benzene-1,3-diol
519869
methyl 2,6-dihydroxybenzoate
COC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Materiale o nome chimico Methyl 2, 6-dihydroxybenzoate
Punto di fusione 67°C to 69°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2,6-dihydroxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.