Learn More
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 11965541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965541 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11965541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
CAS 138825-96-4
Punto di fusione 131.0°C to 135.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H10BrNO3
Formula lineare CH3C(O)NHC6H3(Br)COOCH3
Quantità 5 g
Sinonimo 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
InChI Key CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
IUPAC Name methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 272.098
PubChem CID 736223
Peso formulazione 272.1
Percent Purity 98%