Learn More
Methyl 2-Acetyl-3-(4-pyridyl)propanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 2-Acetyl-3-(4-pyridyl)propanoate |
| CAS | 874583-30-9 |
| Formula molecolare | C11H13NO3 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)10(11(14)15-2)7-9-3-5-12-6-4-9/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Cc1ccncc1)C(=O)C |
| IUPAC Name | methyl 3-oxo-2-(pyridin-4-ylmethyl)butanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.23 |
| Peso formulazione | 207.0895 |