Learn More
Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10581482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581482 1 g Amber Glass Bottle 1g
10384102 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581482 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH00481DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Identificatori chimici
CAS 95067-27-9
Formula molecolare C10H10N2O5
Molecular Weight (g/mol) 238.20
Numero MDL MFCD00157613
InChI Key PHFRWNCHBPVTJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl 2-acetamido-3-nitro-benzoate, 2-acetylamino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 2-acetamido-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-3-nitrobenzoate, 2-acetylamino-3-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 2782278
IUPAC Name methyl 2-acetamido-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(NC(C)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 238.2
Percent Purity 97%