Learn More
Methyl 2-amino-3-carboxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10718623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10718623 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10564403 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10718623 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07276CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 253120-47-7
Formula molecolare C9H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Numero MDL MFCD06200897
InChI Key UXQCFHRNRAGKOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794812
IUPAC Name 2-amino-3-methoxycarbonylbenzoic acid
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-amino-3-carboxybenzoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-amino-3-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl 2-amino-3-carboxybenzoate, 2-amino-isophthalic acid monomethyl ester, 3-methoxycarbonyl-2-aminobenzoic acid, 2-amino-isophthalicacidmonomethylester, 2-amino-3-methoxycarbonyl-benzoic acid, pubchem22030, 2-aminoisophthalicacidmonomethylester, 6-carboxy-2-methoxycarbonyl aniline, methyl2-amino-3-carboxybenzoate
Peso formulazione 195.17
Percent Purity 97%