Learn More
Methyl 2-amino-3-methylbenzoate, 98%
Codice prodotto. 15427998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15427998 100 g 100g
15417998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15427998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61448.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22223-49-0 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22223-49-0
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.192
Numero MDL MFCD06200918
InChI Key VSFYTPXXMLJNAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-methylanthranilate, 2-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-3-methyl-, methyl ester, methyl 2-amino-3-methylbenzenecarboxylate, 2-amino-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-3-methylbenzoate, pubchem10929, acmc-209ftn, methyl 2-amino-m-toluate, ksc495o6t
PubChem CID 2763406
IUPAC Name methyl 2-amino-3-methylbenzoate
SMILES CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
Punto di fusione 25°C to 29°C
Colore Pink
Punti di ebollizione 153°C (23 mm)
Quantità 100 g
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid