Learn More
Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15299706 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15299706 1 g 1g
15209716 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15299706 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450370010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 184174-80-9
Formula molecolare C9H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 197.25
Numero MDL MFCD00625612
InChI Key XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_005617, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-ca, methyl 2-azanyl-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl
PubChem CID 2818378
IUPAC Name methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-amino-5, 6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Punto di fusione 170°C to 174°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.26
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.