Learn More
Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate, TRC
Codice prodotto. 30476042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476042 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28571510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Formula molecolare C8H8BrNO2
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Amino-5-bromobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromo-2-aminobenzoic Acid Methyl Ester, 5-Bromoanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-5-bromobenzoate, Methyl 5-Bromo-2-aminobenzoate, Methyl 5-Bromoanthranilate
InChI Formula InChI=1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
IUPAC Name methyl 2-amino-5-bromobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 230.06
Peso formulazione 228.9738