Learn More
Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate, 98%
Codice prodotto. 11349735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11349735 5 g 5g
11359735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11349735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19778.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 319-24-4 | C8H8FNO2 | 169.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 319-24-4
Formula molecolare C8H8FNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.155
Numero MDL MFCD03791308
InChI Key PUDDYSBKCDKATP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl2-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-fluoroanthranilate, methyl 2-amino-5-fluoro-benzoate, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro-, methyl ester, 2-amino-5-fluoro benzoic acid methyl ester, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3558, acmc-209hpn, ksc495g7j
PubChem CID 2783401
IUPAC Name methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Punto di fusione 21°C to 25°C
Densità 1.26
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 132°C (269°F)
Quantità 5 g
Beilstein 2803210
Peso formulazione 169.16
Percent Purity 98%